Learn More
Thermo Scientific™ Trageset für Eutech™ PC 650-Messgerät
Beschreibung
Die Eutech™ Tragesets sind intelligent konzipiert für Eutech™ Messgeräte und Elektroden. Das Trageset ist eine Tragetasche aus Kunststoff für die Eutech™ PC 650 Messgeräte und Sonden, Kalibrierlösungen, Batterien und Handbücher.
Das Tragekit besteht aus:
- pH-4.0 Pufferlösung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Trageset für Eutech™ PC 650-Messgerät |
| Typ | Zubehör |
| Enthält | pH 4.0-Pufferlösung, pH 7.00-Pufferlösung,12.88 mS/cm KCl-Kalibrierlösung, entionisiertes Spülwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eutech™ PC-650 Multiparameter-Modul |