Learn More
YSI™ Tragekoffer für Geräte der Pro-Serie
Click to view available options
Typ:
Transportkoffer für Geräte der Pro Serie
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätsanalyse |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasserqualitätstestgeräte der Pro-Serie |
| Typ | Transportkoffer für Geräte der Pro Serie |
| Länge (angloamerikanisch) | 20,5 in. |
| Länge (metrisch) | 520,7 mm |