Learn More
Macherey-Nagel™ Träger-RNA
Träger-RNA wird dem Probenlysat (20 ng/Probe) hinzugefügt, wenn kompatible NucleoSpin Kits (RNA-Virus, RNA XS) verwendet werden, um eine optimale Leistung und höchste Empfindlichkeit in Downstream-Prozessen zu erzielen.
Marke: Macherey-Nagel™ 740514
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit RNA-Isolierung mit verschiedenen NucleoSpin und NucleoMag Kits: Virus, XS (extra kleine Proben)
- (poly(-A)-RNA: poly(A)-Kaliumsalz—aus ADP mit Polynucleotid-Phosphorylase zubereitet)
- Zur Herstellung der Arbeitslösung gefriergetrocknete Träger-RNA im Lysepuffer auflösen (z. B. RA1, RAV1)
- Hinzufügen zu Probenlysat (20 ng/Probe)
- Solche kleinen Mengen stören in der Regel nicht die nachfolgende RT-PCR, selbst bei oligo-dT-grundierten reversen Transkriptionen
- Die geringe Menge an Träger-RNA, die in eine Reaktion der Reversen Transkription überführt wird, beeinflusst das Ergebnis der Reaktion aufgrund des großen Überschusses an Oligo-dT Primer nicht signifikant
- Der Vorteil des Hinzufügens von Träger-RNA hängt vom Probentyp, der Menge und der Art der nachgeschalteten RNA-Analyse ab
- Träger-RNA sollte weggelassen werden, wenn nach der RNA-Isolierung eine Poly-A-RNA-Isolierung /RNA-Sequenzierung durchgeführt wird
Spezifikation
26763-19-6 | |
Farblos | |
Poly(-A)-RNA: Poly(A)-Kaliumsalz | |
RNA-Isolierung für Downstream-Prozesse | |
0.3 mg geliefert | |
Lyophilisiert (gefriergetrocknet) |
90 bis < 100 % | |
Gekühlt (4 °C). | |
NucleoSpin-Virus und XS-Kits | |
Geruchsneutral | |
Prepared from ADP with polynucleotide phosphorylase |