Learn More
Carprofen USP Verwandte Verbindung A, Mikromol™
Artikelnummer. 17951126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17951126 25 mg 25 Milligramm
17982086 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17951126 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1484.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Carprofen USP Verwandte Verbindung A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
CAS 86-74-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H9 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
IUPAC-Name 9H-Carbazol
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Menge 25 mg
Formelmasse 167.0735 g/mol