Learn More
Carphenazine, TRC
Artikelnummer. 17962535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962535 50 mg 50 Milligramm
17954145 25 mg 25 Milligramm
17935105 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18430550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2622-30-2
Summenformel C24 H31 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 425.59
Synonym 1-[10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-1-propanone Carfenazine, 1-Propanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]phenothiazin-2-yl]- (6CI,7CI,8CI), Carfenazine, Carphenazin, Carphenazine, Proketazine
IUPAC-Name 1-[10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(CCO)CC4)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carphenazine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H31N3O2S/c1-2-22(29)19-8-9-24-21(18-19)27(20-6-3-4-7-23(20)30-24)11-5-10-25-12-14-26(15-13-25)16-17-28/h3-4,6-9,18,28H,2,5,10-17H2,1H3
Formelmasse 425.2137