Learn More
Alfa Aesar™ Carpenter 20™ Gaze, 40 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.25 mm (0.01 Zoll)
Marke:  Alfa Aesar™ 046339.HB
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447185
  • 98.93 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
27-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
Carpenter 20™ gauze
40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
Odorless
300 x 300 mm
40 Mesh
Drahtgewebe
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation