missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CARP Polyclonal Antibody

Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total ANKRD1.
The protein encoded by this gene is localized to the nucleus of endothelial cells and is induced by IL-1 and TNF-alpha stimulation. Studies in rat cardiomyocytes suggest that this gene functions as a transcription factor. Interactions between this protein and the sarcomeric proteins myopalladin and titin suggest that it may also be involved in the myofibrillar stretch-sensor system.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CARP |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | Ankrd1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q15327, Q8R560, Q9CR42 |
| Gen-Alias | ALRP; ANKRD1; ankyrin repeat domain 1; ankyrin repeat domain 1 (cardiac muscle); ankyrin repeat domain-containing protein 1; ankyrin-like repeat protein; bA320F15.2; C193; C-193; Cardiac adriamycin-responsive protein; cardiac ankyrin repeat protein; cardiac responsive adriamycin protein; Carp; Crap; CVARP; Cytokine-inducible gene C-193 protein; cytokine-inducible nuclear protein; HA1A2; liver ankyrin repeat domain 1; MARP; MARP1; MCARP; muscle ankyrin repeat protein |
| Gensymbole | Ankrd1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?