Learn More
Carnaubawachs, raffiniert, Nr. 1, gelb, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10696212
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 8015-86-9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8015-86-9
MDL-Nummer MFCD00130724
Synonym Brazil wax
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carnauba wax
Azidität 2 to 7 (mg KOH/g)
Schmelzpunkt 81.0°C to 86.0°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 282°C
Glührückstand 0.25% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Verseifungszahl 78 to 95mg KOH/g
Merck Index 15,1846
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol,diethyl ether,benzene,,toluene,chloroform,ethyl acetate,turpentine,,petroleum ether,carbon disulfide;,soluble in alkalies
Physikalische Form Pulver oder Flocken