Learn More
Carmoterol Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carmoterol hydrochloride |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H24N2O4.ClH/c1-13(11-14-3-5-15(27-2)6-4-14)22-12-19(25)16-7-9-18(24)21-17(16)8-10-20(26)23-21;/h3-10,13,19,22,24-25H,11-12H2,1-2H3,(H,23,26);1H/t13-,19+;/m1./s1 |
| Formelmasse | 404.1503 |
| Reinheit (%) | >95% |