Learn More
Carminsäure, 70 – 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10104161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10104161 1 g Glasflasche 1 Gramm
10215781 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10104161 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 346630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00 CHF
    94.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 20.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1260-17-9 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1260-17-9
Summenformel C22H20O13
Molekulargewicht (g/mol) 492.39
MDL-Nummer MFCD00167028
InChI-Schlüssel DGQLVPJVXFOQEV-NGOCYOHBSA-N
Synonym C.I. 75470, Natural Red 4
PubChem CID 10255083
ChEBI CHEBI:78310
IUPAC-Name 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C([C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carminic acid
Namenshinweis 70-90%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 70-90%
Beilstein 10, II, 776
Merck Index 15, 1843
Farbe Rot
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 492.39
Reinheit (%) ≥70%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carminic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.