Learn More
Thermo Scientific Chemicals Karmin, hochreines, biologisches Färbemittel (Alaunlack der Karminsäure)
Artikelnummer. 10666962 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10666962 25 g Glasflasche 25 Gramm
10194060 5 g Glasflasche 5 Gramm
10360494 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10666962 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 190200250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1390-65-4 | C22H20O13 | 492.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1390-65-4
Summenformel C22H20O13
Molekulargewicht (g/mol) 492.39
MDL-Nummer MFCD00167028
InChI-Schlüssel DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYNA-N
Synonym C.I. 75470
PubChem CID 25113282
IUPAC-Name 3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-7-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(O)=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C(C3OC(CO)C(O)C(O)C3O)=C(O)C(O)=C1C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carmine
Merck Index 15, 2442
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 20% max.
Reinheit (%) ≥42.0% (carminic acid)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Lilo-rot bis rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver