missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carmine (C.I. 75470) (Technische Klasse), TRC

Artikelnummer. 30003671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003671 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC183653500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1390-65-4
Summenformel C22H15AlCaO13
Molekulargewicht (g/mol) 554.41
Synonym B Rose Liquid, CC 1000WS, Carmine red
IUPAC-Name Aluminium; Kalzium; 1-Methyl-3,5,6,8-Tetraoxido-9,10-Dioxo-7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]Anthracen-2-Carboxylat
SMILES [Al+3].[Ca+2].Cc1c(C(=O)[O-])c([O-])cc2C(=O)c3c([O-])c([O-])c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c([O-])c3C(=O)c12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carmine (C.I. 75470) (Technical Grade)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H20O13.Al.Ca/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21;;/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34);;/q;+3;+2/p-5/t7-,14-,19+,20-,21+;;/m1../s1
Formelmasse 553.9954
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.