Learn More
Carl Zeiss™ Ersatzlampen für Mikroskope und faseroptische Netzteile
Artikelnummer. 10718114
Click to view available options
Typ:
Halogen-Refelektorlampe
Halogenlampe
Quecksilber HBO
Wirkleistung:
20 w
20 W
103 w
150 w
Zur Verwendung mit (Geräte):
Axio Examiner, Imager, Observer, Scope; Axioplan; Axioskop™; Axiotech; Axiovert™; PALM; Stemi und SteREO
Axiostar Plus Student; Axiostar Plus ICS
ID03 Inversmikroskop
KL1500 Glasfaser-Stromversorgung
KL200 Glasfaser-Stromversorgung
Packungsgröße:
1 Stück
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Keine Entsorgung quecksilberhaltiger Produkte im Hausmüll, sondern Recycling oder Entsorgung als gefährlicher Abfall. Quecksilberhaltige Produkte sind möglicherweise durch lokale, landes- oder staatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als den US-Standard 110/115 V haben. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Artikelnummer. 10718114
Marke: Carl Zeiss™ 3801431350000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Keine Entsorgung quecksilberhaltiger Produkte im Hausmüll, sondern Recycling oder Entsorgung als gefährlicher Abfall. Quecksilberhaltige Produkte sind möglicherweise durch lokale, landes- oder staatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als den US-Standard 110/115 V haben. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Für Carl Zeiss-Mikroskope und faseroptische Netzteile
  • Zubehör für die Verwendung mit Carl Zeiss Stereomikroskopen
  • Halogenlampe
Spezifikation
Typ Halogenlampe
Zur Verwendung mit (Geräte) ID03 Inversmikroskop
Spannung 6 V
Wirkleistung 20 W