Learn More
Zeiss™ Digitalkamera Adapter P 95 M37/52x0.75 f. Primo Star
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Primo Star™ und Primo Vert Mikroskope,
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Zeiss Mikroskopen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Digitalkamera-Adapter |
| Beschreibung | Für Kameras mit Filtergewinden von M37 mm oder M52 mm mit Steigung von 0,75 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Primo Star™ und Primo Vert Mikroskope, |