Learn More
Motic™ Carl Zeiss™ Objektiv
Verbesserte Kontraste und bleifreie Fertigung gemäß RoHS-Standards mit mehrlagig beschichtetem Glas. Das Plan-Phasenobjektiv CCIs™ EC-H mit positiver Phase ist mit allen BA-Mikroskopen kompatibel
Marke:  Motic™ 1101001702911
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792298
  • 178.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-10-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie
  • EC-H Planphase
  • Positive Phase
  • 10X/0.25 (WD=17.4 mm) oder 40X/0.65/S (WD=0.5 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Objektiv
0,25 mm
10X
1 Stück
EC-H Planphase
Serie BA Microscope
6,4 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Carl Zeiss™ Objektiv > Vergrößerungsleistung: 10X; Fokusabstand: 0.25 mm