Learn More
Carisoprodol (1,0 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 18050940
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18050940 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18050940 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT20205X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Carisoprodol
CAS 78-44-4
Summenformel C12 H24 N2 O4
Menge 5 x 1 mL
Synonym Carisoprodol, (2RS)-2-[(Carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl (1-methylethyl)carbamate, Carbamic acid, N-(1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Carbamic acid, (1-methylethyl)-, 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester (9CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester) (8CI), Carbamic acid, isopropyl-, 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester, carbamate (6CI), 2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol carbamate isopropylcarbamate, Apesan, Arusal, Atonalyt, Calenfa, Caprodat, Carisol, Carisoma, Carisoprodate, Carisoprodatum, Domarax, Flexal, Flexartal, Isobamate, Isomeprobamate, Isopropyl meprobamate, Isoprotan, Isoprotane, Isoprothane, Izoprotan, Miolisodal, Mioril, N-Isopropyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NIH 10966, NSC 172124, Rela, Relasom, Sanoma, Skutamil, Soma, Somadril, Somalgit, Stialgin
InChI-Formel InChI=1S/C12H24N2O4/c1-5-6-12(4,7-17-10(13)15)8-18-11(16)14-9(2)3/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,13,15)(H,14,16)
SMILES CCCC(C)(COC(=O)N)COC(=O)NC(C)C
IUPAC-Name [2-(Carbamoyloxymethyl)-2-methylpentyl] N-Propan-2-Ylcarbamat
Molekulargewicht (g/mol) 260.33
Formelmasse 260.1736
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Carisoprodol 1 mg/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.