Learn More
Globe Scientific Cardboard Storage Boxes
Beschreibung
- Ideal for storing sample tubes, cryogenic vials, and centrifuge tubes
- The liquid resistant coating on each box is designed for refrigerator and cryogenic freezer storage
Spezifikation
Spezifikation
| Einhandbedienung | No |
| Farbe | White |
| Material | Cardboard |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 15 mL Centrifuge Tubes |
| Aufnahmevermögen | 49 Tubes |
| Enthält | Dividers |
| Röhrchen-Array | 7 x 7 |
| Temperaturfestigkeit (metrisch) | -196°C to 121°C |
| Abmessungen (L x B x H) | 134 mm x 134 mm x 115 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1 lb |