Learn More
Eppendorf™ Aufbewahrungsbox aus Karton
Artikelnummer. 30663638
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
52 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
30663638 52 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30663638 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 6001500220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05 CHF
    4.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.55 CHF
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt, um extrem niedrigen Temperaturen standzuhalten und dabei organisiert und sicher zu sein
  • Weißer Gefrierkarton mit wasserabweisender Beschichtung
  • Sie sind für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen konzipiert und eignen sich ideal für die Probenlagerung bei 4 °C.°C, 20 °C oder -86 °C
  • Erhältlich in den Größen 53 mm (2 in.), 76 mm (3 in.) und 102 mm (4 in.). hohe Kisten
  • Kompatibel mit Trennwänden in den Größen 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 und 10 x 10 (separat bestellen)
  • Abmessungen: 133 x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Karton
Form Quadratisch
Typ Gefrierschrank
Verpackung 1/Pk.
Menge Je 1
Sterilität Unsteril
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 52 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 52 mm
Gewicht (metrisch) 133 mm