Learn More
Labcon™ Cardboard Racks for Centrifuge Tubes
Artikelnummer. p-7244331 Alle ansehen Labcon Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
17 mm
29 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
LabCON™ 15 ml Zentrifugenröhrchen
LabCON™ 50 ml Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
200 Stück
225 Stück
Artikelnummer. 17517886
Marke: Labcon™ 27515000009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
25-place racks for conical centrifuge tubes.
  • Geeignet für LabCON™ 15 oder 50 ml-Zentrifugenröhrchen, konisch (kann für andere Marken geeignet sein)
  • Mit nummerierten Wells
  • Das Bildfenster ist in die Pappe geschnitten und ermöglicht dem Anwender einen Blick auf die Böden der Röhrchen
  • Ersetzt Einweg-Polystyrol-Schaumstoffgestelle
  • Aus recyclebarem Karton
  • Einfrierbar bis -80°C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Array 4 x 5
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Material Pappe
Positionen 25 Positionen
Form Rechteckig
Stapelbar Ja
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) LabCON™ 15 ml Zentrifugenröhrchen
Innendurchmesser (metrisch) 17 mm