Learn More
Tenak™ Cardboard Rack for Upright Freezers, 50 mm Box Height
Aufgrund der Konstruktion und der Materialauswahl sind diese einzigartigen Gestelle äußerst solide und langlebig.
47.25 CHF - 48.30 CHF
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 50 mm (Box) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
Material | Pappe |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15260994
|
Tenak™
TE26132 |
Boxen (16) |
47.25 CHF
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15280994
|
Tenak™
TE26134 |
Boxen (20) |
48.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dadurch kann der Endanwender auf einzigartige Weise Kosten einsparen
- Ideal für die Langzeitlagerung oder Anwendungen, bei denen Kosten von hoher Priorität sind
Spezifikation
50 mm (Box) | |
Tiefkühlschränke | |
Pappe |