Learn More
ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
Click to view available options
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Höhe (metrisch):
25 mm
40 mm
65 mm
Länge (metrisch):
133 mm
136 mm
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- For sample storage, even at ultra-low temperatures
- Temperature-resistant down to -80°C
- Water-repellent finish
- Packaging in practical folding boxes
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 Inserts/Pk. |
| Material | Cardboard |
| Produkttyp | Box Divider Insert |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7.5 mm Dia. Tubes |
| Breite (metrisch) | 136 mm |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Array | 14 x 14 |