Learn More
Ratiolab™ Papp-Rastereinsatz für 134 x 67 Cryo-Boxen
Ein Zubehör für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Produkten unter Gefrierbedingungen.
Marke: Ratiolab™ 5120219
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Für die Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis −80 °C
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- Jedes Fach 8x4 mm, Gesamtgröße 128x63x30 mm
Spezifikation
10/Packung | |
Gittereinsatz für Kryoboxen | |
63 mm | |
30 mm |
Pappe | |
Tiefkühllagerung/Transport | |
Weiß | |
128 mm |