Learn More
Heathrow Scientific Trennfach für Behälter aus Karton zur Aufbewahrung von Kryoröhrchen, 64 Wells, Anordnung 8 x 8, weiß
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Trennfach mit Anordnung 8 x 8
- 1,5/2,7 ml-Röhrchen
- 64 Wells (15 mm Durchmesser)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 64 Wells |
| Beschreibung | Aufbewahrungsbehälter aus Karton für Kryoröhrchen mit Trennwand |
| Farbe | Weiß |
| Material | Pappe |
| Form | Rectangular |
| Typ | Vial Box Partition |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Röhrchen-Array | 8 x 8 |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,10 in. |
| Länge (metrisch) | 12,95 cm |
| Mehr anzeigen |