Learn More
Heathrow Scientific™ Behälter aus Karton für Kryoröhrchen, 50 mm
Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Nur Fläschchenbox und Deckel (Trennwände müssen separat bestellt werden)
- 1,5/2,7 ml-Röhrchen
- Es müssen Röhrchen verwendet werden, die bei der erforderlichen Temperatur des Benutzers gelagert werden können
- In mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase LN2 bei -196°C lagern
- Belüftungsöffnungen ermöglichen das Kühlen und Entfernen von LN2
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1,5/2,0 ml |
| Beschreibung | Behälter aus Karton für Kryoröhrchen |
| Farbe | Rot |
| Material | Pappe |
| Form | Square |
| Typ | Cryo Box |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fläschchen |
| Aufnahmevermögen | Fläschchen |
| Temperaturfestigkeit (metrisch) | -196°C |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,2 in. |
| Mehr anzeigen |