Learn More
Heathrow Scientific™ Behälter aus Karton für Kryoröhrchen, 50 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16340756 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 16340756
Marke: Heathrow Scientific™ HS2860CB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cardboard Cryogenic Vial Box dient zur Lagerung von kleinen Proben und Röhrchen.
  • Nur Fläschchenbox und Deckel (Trennwände müssen separat bestellt werden)
  • 1,5/2,7 ml-Röhrchen
  • Es müssen Röhrchen verwendet werden, die bei der erforderlichen Temperatur des Benutzers gelagert werden können
  • In mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase LN2 bei -196°C lagern
  • Belüftungsöffnungen ermöglichen das Kühlen und Entfernen von LN2
  • Nicht zum Autoklavieren empfohlen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,5/2,0 ml
Beschreibung Behälter aus Karton für Kryoröhrchen
Farbe Blau
Material Pappe
Form Square
Typ Cryo Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fläschchen
Aufnahmevermögen Fläschchen
Temperaturfestigkeit (metrisch) -196°C
Länge (angloamerikanisch) 5,2 in.
Länge (metrisch) 13,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,2 in.
Breite (metrisch) 13,3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2 in.
Höhe (metrisch) 5 cm