Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton ohne Unterteilung
Artikelnummer. 11571795 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
52 mm
Enthält:
10 x 10 Teiler
9 x 9 Teiler
Keine Trennwand
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11571795
Marke: Tenak™ TE22820
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tenak™Origami Kryoboxen aus Karton sparen Platz im Labor. Die Boxen bestehen aus einem Deckel und einem Boden mit Anleitung zum Aufbau einer stabilen, hochwertigen quadratischen Kryobox.
  • Platzsparend im Labor
  • Das quadratische Maß von 134 x 134 mm passt für alle Regalsysteme
  • Packungen mit je 100 Stück
.
Spezifikation
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Enthält 10 x 10 Teiler
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 134 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Gewicht (metrisch) 0,05 kg