Learn More
Kryoboxen aus Karton, 133 mm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 bis 50 ml
Beschreibung
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität:Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28,5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Gelb |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Aufnahmevermögen | 0,2 bis 50 ml |
| Min. Temperatur (metrisch) | -86 °C |
| Menge | 10/Packung |
| Temperaturfestigkeit (metrisch) | -86°C |
| Abmessungen (L x B) | 133 x 133 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 133 x 133 x 32 mm |
| Mehr anzeigen |