Learn More
Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton
Kombinieren Sie diese Boxen mit verschiedenen Gittereinsätzen, um Platz für eine Vielzahl von Röhrchengrößen zu bieten. Fisherbrand™ Kryoboxen aus Karton sind bis -80 °C temperaturbeständig und eignen sich damit optimal für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen.
32.70 CHF - 82.10 CHF
Spezifikation
Material | Pappe |
---|---|
Typ | Kryobox |
Menge | 10/Packung |
Abmessungen (L x B) | 136 x 136 mm |
Länge (metrisch) | 136 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11822463
|
Fisherbrand™
|
Rot | 136 x 136 x 100 mm |
79.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11822453
|
Fisherbrand™
|
Rot | 136 x 136 x 50 mm |
37.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11872453
|
Fisherbrand™
|
Rot | 136 x 136 x 75 mm |
47.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11842453
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 136 x 136 x 50 mm |
37.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11557633
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 136 x 136 x 100 mm |
63.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11852463
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 136 x 136 x 130 mm |
70.75 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11862443
|
Fisherbrand™
|
Rot | 136 x 136 x 32 mm |
59.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11862463
|
Fisherbrand™
|
Blau | 136 x 136 x 130 mm |
70.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11852443
|
Fisherbrand™
|
Blau | 136 x 136 x 32 mm |
59.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11812463
|
Fisherbrand™
|
Blau | 136 x 136 x 100 mm |
79.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11527643
|
Fisherbrand™
|
Rot | 136 x 136 x 130 mm |
70.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11507623
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 136 x 136 x 32 mm |
32.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11507633
|
Fisherbrand™
|
Weiß | 136 x 136 x 75 mm |
42.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11812453
|
Fisherbrand™
|
Blau | 136 x 136 x 50 mm |
45.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11812473
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 136 x 136 x 130 mm |
70.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11547623
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 136 x 136 x 32 mm |
59.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11882453
|
Fisherbrand™
|
Grün | 136 x 136 x 75 mm |
47.15 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11872443
|
Fisherbrand™
|
Grün | 136 x 136 x 32 mm |
59.35 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11587623
|
Fisherbrand™
|
Grün | 136 x 136 x 50 mm |
45.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11842463
|
Fisherbrand™
|
Gelb | 136 x 136 x 100 mm |
79.70 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11802473
|
Fisherbrand™
|
Grün | 136 x 136 x 130 mm |
70.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11832463
|
Fisherbrand™
|
Grün | 136 x 136 x 100 mm |
82.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Oberflächenbearbeitung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Höchste Flexibilität: Die Kryoboxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28.5 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Kryoboxen für größere Gefäße genutzt werden
Spezifikation
Pappe | |
10/Packung | |
136 mm |
Kryobox | |
136 x 136 mm | |
136 mm |