missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit 6 x 6-Raster

Artikelnummer. 16001492
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
5-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16001492

Marke: Ratiolab™ 5142756

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Kryoboxen aus Karton mit 6 x 6 Gitter sind ideal für die Lagerung von Proben bei extrem niedrigen Temperaturen mit einem Gitter, das für 5 ml-Röhrchen ausgelegt ist.

  • Temperaturbeständig bis -80°C für die Lagerung von Proben bei extrem niedrigen Temperaturen
  • Wasserabweisende Standardbeschichtung macht den Karton sehr haltbar
  • 6 x 6 Gitter für 5 ml-Röhrchen

Spezifikation

Farbe Weiß
Material Pappe
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 5-ml-Röhrchen
Enthält 6 x 6-Raster
Menge 10 Boxen
Sterilität Unsteril
Temperaturfestigkeit (metrisch) -80 °C
Abmessungen (L x B x H) 136 x 136 x 75 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt