Learn More
CARD14 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234728 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234728 20 μL 20 Mikroliter
30237093 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30234728 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 104001AP20UL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
The CARD14 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CARD14. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CARD14 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen CARD14
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konzentration 287 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole BIMP2; CARMA2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79092
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 113-140 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG