Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylecellulose, Natriumsalz, durchschnittliches Molekulargewicht 250000 DS=1.2)
Artikelnummer. 10089490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10089490 100 g Glasflasche 100 Gramm
10410663 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10089490 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 332631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.10 CHF
    30.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 3.45 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-32-4
Summenformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekulargewicht (g/mol) 263.20
MDL-Nummer MFCD00081472
InChI-Schlüssel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis Average M.W. 250000 (DS=1.2)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Merck Index 15, 1830
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥99.5%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Glasflasche
Viskosität 2300mPa·s, 2% sol.