Learn More
Carboxymethyl-Cellulose, Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477861 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477861 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11477861 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215056192
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Suspendiermittel, Stabilisator und viskosesteigerndes Mittel verwendet. Carboxymethyl-Cellulose, Natriumsalz, MP Biomedicals ist eine hochviskose Carboxymethylcellulose (CMC). Die Viskosität ist sowohl konzentrations- als auch temperaturabhängig.
Die Viskosität von CMC ist sowohl konzentrations- als auch temperaturabhängig. Die Viskosität einer 1 %igen Lösung in Wasser bei 25 °C beträgt 1300–2200 Centipoise (cps). Mit steigender Temperatur nimmt die Viskosität ab. Mit zunehmender Konzentration steigt die Viskosität.
CMC lässt sich in vielen industriellen, herstellenden und pharmakologischen Anwendungen nutzen. Es wird als Suspensionsmittel und Viskositätsmodifikator (Verdicker) zur Stabilisierung von Emulsionen verwendet. Seine hohe Viskosität wird zur Herstellung einer Mischung verwendet, die einer Creme oder Lotion ähnelt.
  • In Bohrschlämmen
  • In Detergenzien als Bodensuspendiermittel
  • Als chemisches Dispergiermittel von Ölen und anderen Kohlenstoffstrukturen wie Nanoröhrchen
  • In Harz-Emulsionsfarben, Klebstoffen, Druckfarben, Textilgrößen
  • Allgemein als schützendes Kolloid
  • Als Stabilisator in Lebensmitteln
  • In Pharmazeutika als Suspendiermittel, Tablettenhilfsstoff und viskosesteigerndes Mittel
  • Bei der Entwicklung von Biostrukturen für die Wirkstoffzufuhr, wie Biofilme, Emulsionen und Nanopartikel
Spezifikation
CAS 9004-32-4
Physikalische Form Pulver
Menge 3 kg
Summenformel (C12 H14 O9 R6)n
MDL-Nummer MFCD00081472
Synonym Carboxymethylcellulose-Natrium USP, Carmellose Natrium jp17, Natriumdextroseacetat, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
Löslichkeitsinformationen Löslich in wässriger Lösung. Der hochviskose CMC ist bei einer Konzentration von bis zu 50 mg/ml löslich, aber möglicherweise ist Wärme erforderlich.
InChI-Schlüssel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
IUPAC-Name Natrium;2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal;Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 263.20
PubChem CID 23706213
Formelmasse 700 kDa