Learn More
Carboxymethylzellulose-Natriumsalz, mittlere Viskosität, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437861 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437861 500 g 500 Gramm
11447861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437861 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215056090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.95 CHF
    93.30 CHF / 500 Gramm
    Sparen 4.65 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-32-4
Summenformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekulargewicht (g/mol) 263.20
MDL-Nummer MFCD00081472
InChI-Schlüssel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym Carboxymethylcellulose-Natrium USP, Carmellose Natrium jp17, Natriumdextroseacetat, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboxymethylcellulose-Natriumsalz
Farbe Weiß
Menge 500 g
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
Physikalische Form Pulver