Learn More
Carboxymethylzellulose-Natriumsalz, hohe Viskosität, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 kg |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal-Essigsäure-Natrium |
| Formelmasse | ≈700 kDa |
| Güte | Not Available |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt, High Viscosity
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: carboxymethyl cellulose sodium salt