Learn More
Carboxymethoxyamin Hemihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30361183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361183 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361183 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17873010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2921-14-4
Summenformel 2 C2 H5 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 218.59
Synonym Aminooxyacetic Acid Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine Hemihydrochloride
IUPAC-Name 2-aminooxyessigsäure;hydrochlorid
SMILES Cl.NOCC(=O)O.NOCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H
Formelmasse 218.0306