Learn More
(-)-Carbovir, Mikromol™
Artikelnummer. 30049569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049569 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049569 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3249.200025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(-)-Carbovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Carbovir
CAS 120443-30-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (-)-Carbovir
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H13 N5 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, (1R-cis)-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, (1R-cis)-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-Purin-6-one
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N5O2/c12-11-14-9-8(10(18)15-11)13-5-16(9)7-2-1-6(3-7)4-17/h1-2,5-7,17H,3-4H2,(H3,12,14,15,18)/t6-,7+/m1/s1
SMILES NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3C[C@H](CO)C=C3)C(=O)N1
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)cyclopent-2-en-1-yl]-1H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 247.2532
Menge 25 mg
Formelmasse 247.1069 g/mol