Learn More
Carboprost Tromethamin, TRC
Artikelnummer. 30132463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132463 25 mg 25 Milligramm
30004732 5 mg 5 Milligramm
30007020 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132463 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17760025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58551-69-2
Summenformel C21 H36 O5 . C4 H11 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 489.64
Synonym Carboprost trometamol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-3-methyloct-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoate, (15S)-15-methyl-PGF2
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol; (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-3-methyloct-1-enyl]cyclopentyl]Hept-5-Enoinsäure
SMILES CCCCC[C@](C)(O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O.NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboprost trometamol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5-,14-12+;/t16-,17-,18+,19-,21+;/m1./s1
Formelmasse 489.3302