Learn More
Carbophenothion-methyl 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328276 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328276 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11020500AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbophenothion-methyl
CAS 953-17-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbophenothion-methyl
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H12 Cl O2 P S3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, S-[[(4-chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorodithioic acid, S-[[(p-chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl ester (6CI,8CI), Carbophenothion methyl, Methyl carbophenothion, Methyl trithion, NSC 231692, S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate, Stauffer R 1492, Trithion-methyl, Carbophenothion-methyl
InChI-Formel InChI=1S/C9H12ClO2PS3/c1-11-13(14,12-2)16-7-15-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6H,7H2,1-2H3
SMILES COP(=S)(OC)SCSc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-Name (4-Chlorphenyl)sulfanylmethylsulfanyl-dimethoxy-sulfanyliden-λ ^{5}-Phosphan
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 314.81
Menge 1 mL
Formelmasse 313.9426 g/mol