Learn More
Carbonylhydridotris(Triphenylphosphin)Rhodium(I), Rh 10.0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbonylhydridotris(triphenylphosphine)rhodium(I) |
| Schmelzpunkt | 138°C (decomposition) |
| Farbe | Gelb |
| Dichte | 1.33 g/mL |
| Geruch | Odorless |
| Strukturformel | RhH(CO)[P(C6H5)3]3 |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,9758 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrocarbons (e.g. benzene and toluene) with dissociation of phosphine ligands |
| Mehr anzeigen |