Learn More
Carbonylchlorhydridotris-(triphenylphosphin)-ruthenium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496635 1 g 1 Gramm
15406645 5 g 5 Gramm
15416645 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15496635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044955.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16971-33-8 | C55H46ClOP3Ru | 952.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16971-33-8
Summenformel C55H46ClOP3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 952.41
MDL-Nummer MFCD00049804
InChI-Schlüssel IMPHYUNMDWWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbonylchlorohydridotris triphenylphosphine-ruthenium ii
PubChem CID 71463878
IUPAC-Name chloro(hydrido)rutheniumiumylium; methanidylidyneoxidanium; tris(triphenylphosphane)
SMILES Cl[RuH++].[C-]#[O+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonylchlorohydridotris (triphenylphosphine)ruthenium (II)
Schmelzpunkt 204°C to 206°C (decomposition)
Farbe Grau
Strukturformel [(C6H5)3P]3Ru(CO)(Cl)H
Menge 1 g
Empfindlichkeit Light sensitive; Very Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,ethanol,and DMSO. Sparingly soluble in benzene,chloroform and acetone.
Formelmasse 952.41
Physikalische Form Kristallin
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)