Learn More
Carbonylcyanid m-Chlorophenylhydrazon, TRC
Artikelnummer. 30362820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30362820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30362820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC177303100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
CAS 555-60-2
Summenformel C9H5ClN4
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
SMILES Clc1cccc(NN=C(C#N)C#N)c1
IUPAC-Name 2-[(3-chlorphenyl)hydrazinylidene]propandinitril
Molekulargewicht (g/mol) 204.62
Formelmasse 204.0203