missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Carbonic Anhydrase XIII Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (103), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
271.00 CHF - 544.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase XIII |
|---|---|
| Klon | 103 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
17789813
|
Invitrogen™
MA543470 |
50 μL |
271.00 CHF
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
17779613
![]() |
Invitrogen™
MA543063 |
100 μL |
544.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Specificity: Human Carbonic Anhydrase XIII/CA13
Carbonic anhydrases (CAs) are a family of zinc metalloenzymes. For background information on the CA family, see MIM 114800.[supplied by OMIM, Mar 2008].Spezifikation
| Carbonic Anhydrase XIII | |
| 1 mg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with no preservative | |
| 2310075C21Rik; Ca13; Car13; Carbonate dehydratase XIII; carbonic anhydrase 13; Carbonic anhydrase XIII; CAXIII; CA-XIII; RGD1560453 | |
| Ca13 | |
| IgG | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 103 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8N1Q1 | |
| 377677 | |
| Recombinant Human Carbonic Anhydrase XIII/CA13 protein. | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Ca13 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts