missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Carbonic Anhydrase I Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (K01_1N84)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30826176
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30826176 100 μL
30825891 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30826176 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA563303

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: HNNRPTQPLK GRTVRASF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Cynomolgus monkey - 100%.

Carbonic anhydrases (CAs) are a large family of zinc metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide. They participate in a variety of biological processes, including respiration, calcification, acid-base balance, bone resorption, and the formation of aqueous humor, cerebrospinal fluid, saliva, and gastric acid. They show extensive diversity in tissue distribution and in their subcellular localization. CA1 is closely linked to CA2 and CA3 genes on chromosome 8, and it encodes a cytosolic protein which is found at the highest level in erythrocytes. Variants of this gene have been described in some populations. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. Transcript variants of CA1 utilizing alternative polyA_sites have been described in literature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase I
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon K01_1N84
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 50mM tris glycine with 150mM NaCl, 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.4
Gen CA1
Gen-Zugriffsnummer B0BNN3, P00915, P13634
Gen-Alias AW555628; CA I; CA1; ca1 {ECO:0000250; CAB; CA-I; CA-I {ECO:0000250; Car1; Car-1; Carbonate dehydratase I; carbonate dehydratase I {ECO:0000250; carbonic anhydrase 1; carbonic anhydrase 1 {ECO:0000250; Carbonic anhydrase B; carbonic anhydrase I; carbonic anhydrase I {ECO:0000250; epididymis secretory protein Li 11; HEL-S-11; UniProtKB:P00915}
Gensymbole CA1, Car1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Carbonic Anhydrase I (aa 244-261).
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12346, 310218, 759
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.