Learn More
Carbonatlösung, 0.5 M Natriumcarbonat, für Ionenchromatographie, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
73.00 CHF - 130.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 497-19-8 |
---|---|
Summenformel | CNa2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 105.99 |
MDL-Nummer | MFCD00003494 |
InChI-Schlüssel | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 10340 |
ChEBI | CHEBI:29377 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12962235
![]() |
Fisher Chemical
A 103 100 |
100 ml | Flasche |
73.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12972235
![]() |
Fisher Chemical
A 103 500 |
500 ml | Flasche |
130.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Chemische Identifikatoren
497-19-8 | |
105.99 | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:29377 |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
10340 | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
Spezifikation
Carbonat | |
0.5 M Natriumkarbonat | |
CNa2O3 | |
MFCD00003494 | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente | |
Dinatriumcarbonat | |
105.99 | |
CHEBI:29377 |
497-19-8 | |
Flüssig | |
0.5 M | |
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | |
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O | |
H2O | |
10340 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carbonatlösung, 0.5 M Natriumcarbonat, für Ionenchromatographie, H2O-Matrix, Fisher Chemical™