Learn More
Carbonatlösung, 0.18 M Carb./0.17 M Bicarb. Für die Ionenchromatographie, 100 mg/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carbonat-Lösung |
| Verpackung | Flasche |
| Lösung enthält | 0.18 M Karbonat/0.17 M Bikarbonat |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 100 mg/l |
| Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
| Solvent or Matrix | Water |
| Menge | 500 ml |