Learn More
Kohlenstofftetrabromid, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu ca. 6 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314314
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314314 500 g 500 Gramm
11394304 25 g 25 Gramm
11304314 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314314 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00821.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 558-13-4 | CBr4 | 331.627 g/mol
Carbon tetrabromide is widely utilized as a solvent for greases, waxes and oils. In Appel reaction, it is used to convert alcohols to alkyl bromides. It has the property of non-flammability and finds application in fire-resistant chemicals as an active ingredient. It is also used for separating minerals. It can serves as an intermediate in manufacturing agrochemicals. It plays a vital role in the plastic and rubber industries for blowing and vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kohlenstofftetrabromid wird häufig als Lösungsmittel für Fette, Wachse und Öle verwendet. In der Appel-Reaktion wird es zur Umwandlung von Alkoholen in Alkylbromide verwendet. Es ist nichtentflammbar und findet Anwendung in feuerbeständigen Chemikalien. Es wird auch zur Trennung von Mineralien verwendet. Es kann als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Agrochemikalien dienen. Es spielt eine wichtige Rolle in der Kunststoff- und Gummiindustrie für Blas- und Vulkanisierungsprozesse.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich Löslich in Äther, Chloroform und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Lithium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 558-13-4
Summenformel CBr4
Molekulargewicht (g/mol) 331.627
MDL-Nummer MFCD00000117
InChI-Schlüssel HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech
PubChem CID 11205
ChEBI CHEBI:47875
IUPAC-Name Tetrabrommethan
SMILES C(Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbon tetrabromide
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Dichte 3.42
Siedepunkt 190°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), kann bis zu ≈6 % Wasser beinhalten
Menge 500 g
UN-Nummer UN2516
Beilstein 1732799
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in ether,chloroform and ethanol.
Formelmasse 331.63
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.