Learn More
Swann-Morton™ STERILE KLINGEN nº25 STERILE
Artikelnummer. 11882431
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Nr. 25
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11882431 Nr. 25 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11882431 Lieferant Swann-Morton™ Lieferanten-Nr. 0212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.50 CHF
    19.11 CHF / 100 Stück
    Sparen 4.39 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellinformation
Größe
Spezifikation
Produkttyp Skalpellklinge
Größe Nr. 25
Zur Verwendung mit (Geräte) Passt für Griiffe Nr. 4, Nr. 4L, Nr. 4 graduiert und Nr. 6B
Beschreibung Chirurgengüte
Sterilität Steril
Menge 10/Packung