Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl
Artikelnummer. 11320915
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
60 x 10,96 mm
Major-Z
Nr. 14
Nr. 20
Nr. 22A
Nr. 27
Nr. 36
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11320915 60 x 10,96 mm 50 Stück
11768363 Nr. 20 100 Stück
12474070 Nr. 27 100 Stück
11837383 Nr. 14 100 Stück
12308019 Nr. 22A 100 Stück
11841733 Nr. 36 100 Stück
12922545 Major-Z 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11320915 Lieferant Swann-Morton™ Lieferanten-Nr. 4211
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Swann Morton™ Skalpellklingen aus Karbonstahl gewährleisten präzise Schnitte und Sektionen im Operationssaal.
  • Karbonstahl BS EN 27740
  • Griff und Klingen separat erhältlich
Spezifikation
Klingenmaterial Karbonstahl
Produkttyp SM01.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anspruchsvolle Schneidearbeiten
Größe 60 x 10,96 mm
Länge (metrisch) 60 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) SCA-760-V-Typ
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,63 mm
Menge 50 Stück/Packung