Learn More
Swann-Morton™ Skalpellklinge aus Kohlenstoffstahl
Click to view available options
Größe:
Nr. 10
Nr. 10A
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24
Länge (metrisch):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Führen Sie chirurgische Schnitte und Reparaturen mit Swann Morton™ Skalpellklingen aus Kohlenstoffstahl im Operationssaal durch.
- Kohlenstoffstahl BS EN 27740
- Griff und Klingen separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Klingenmaterial | Karbonstahl |
| Produkttyp | Skalpellklinge |
| Größe | Nr. 15 |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Klinge Nr.15 passt für Griffe Nr. 3, Nr. 3L, Nr. 3 graduiert, Nr. 5B, Nr. 7, Nr. 9, Nr. B3 und Nr. B3L. |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | BS EN 7740 |
| Menge | 10/Packung |