Learn More
Swann-Morton™ Einzelfolien aus Kohlenstoffstahl, sterile Skalpellklingen, Major X
Artikelnummer. 15951352
Click to view available options
Menge:
Einzeln verpackt, 50 Stück/Karton
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15951352
Marke: Swann-Morton™ 0726
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dickerer Karbonstahl für zusätzliche Festigkeit.
  • Dickere Spezifikation von Karbonstahl.
  • Bietet orthopädischen Chirurgen zusätzliche Zähigkeit bei der Arbeit in der Nähe von Knochen sowie im Inneren von Gelenken.
  • Lässt sich sowohl mit den Standard- als auch mit den gängigen langen Griffen verwenden.
Spezifikation
Sterilität Steril
Menge Einzeln verpackt, 50 Stück/Karton
Verpackungsart Einzeln verpackt